Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A
Código de producto. 18037641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18037641 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18037641 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor ARY006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00€
    646.80€ / 1 sets
    Ahorro 37.20€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Mouse Cytokine Array Kit, Panel A contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 40 different cytokine antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Cantidad 1 kit