Learn More
R&D Systems™ Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit
Código de producto. 18097621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18097621 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 18097621 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor ARY013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00€
    691.95€ / 1 sets
    Ahorro 40.05€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit requires no specialized equipment and eliminates the need for multiple Western blot experiments.
The Proteome Profiler Mouse Adipokine Array Kit contains 4 membranes - each spotted in duplicate with 38 different obesity-related antibodies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Cantidad 1 kit