Learn More
Tocris Bioscience™ NSC 617145
Descripción
NSC 617145 is a werner syndrome helicase (WRN) helicase inhibitor (IC50 = 250 nM); acts synergistically with Mitomycin C (Cat. No. 3258) to induce double-strand breaks and chromosomal abnormalities in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | NSC 617145 |
| CAS | 203115-63-3 |
| Sinónimo | 1,1'-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 20mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C13H10Cl4N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.04 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use