Learn More
Tocris Bioscience™ NK 252
Descrizione
NK 252 is an Nrf2 activator; interacts with the Nrf2-binding site of Keap1. Downregulates the expression of fibrogenic genes and increases antioxidant effects in NASH rat models of liver disease.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | NK 252 |
| CAS | 1414963-82-8 |
| Sinónimo | N-[5-(2-Furanyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-N'-(2-pyridinylmethyl)urea |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C13H11N5O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.26 |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?