Learn More
R&D Systems™ Mouse Tie-2 (NP_038718) VersaClone cDNA
Código de producto. 18752809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752809 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18752809 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Tyrosine Kinase with Immunoglobulin and Epidermal Growth Factor Homology Domains 2
The Mouse Tie-2 (NP_038718) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Tie-2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Tie-2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 7010, 21687, 30747
génica mTek
Número de acceso NP_038718
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3385bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse, Zebrafish
Cantidad 10 μg
For Research Use Only; Not for Use in Humans