Learn More
R&D Systems™ Mouse LRP-10 (BAB20775) VersaClone cDNA
Código de producto. 18740048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18740048 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18740048 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
LDL Receptor-related Protein 10
The Mouse LRP-10 (BAB20775) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRP10, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LRP10 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 26020, 65107, 305880
génica mLrp10
Número de acceso BAB20775
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2155bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse, Rat
Cantidad 10 μg
For Research Use Only; Not for Use in Humans