Learn More
R&D Systems™ Mouse IFN-gamma R1/CD119 (NP_034641) VersaClone cDNA
Código de producto. 18742719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18742719 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18742719 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Interferon gamma Receptor 1
The Mouse IFN-gamma R1/CD119 (NP_034641) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IFN-gamma R1/CD119, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IFN-gamma R1/CD119 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 3459, 15979
génica mIfngr1
Número de acceso NP_034641
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1447bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse
Cantidad 10 μg
For Research Use Only; Not for Use in Humans