Learn More
Tocris Bioscience™ ML 193
Descripción
ML 193 is a selective GPR55 antagonist (IC50 = 221 nM). Exhibits >27-, >145- and >145-fold selectivity for GPR55 over CB1, GPR35 and CB2, respectively. Inhibits ERK signaling in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ML 193 |
| CAS | 713121-80-3 |
| Sinónimo | N-[4-[[(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]-6,8-dimethyl-2-(2-pyridinyl)-4-quinolinecarboxamide |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C28H25N5O4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 527.59 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use