Learn More
R&D Systems™ Malachite Green Phosphate Detection Kit
Código de producto. 18774494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18774494 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18774494 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DY996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    316.05€ / 1 sets
    Ahorro 18.95€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
contains sufficient materials to run Sandwich ELISAs on at least 1 Kit
  • Optimized capture and detection antibody pairings with recommended concentrations save lengthy development time
  • Development protocols are provided to guide further assay optimization
  • Assay can be customized to your specific needs
  • Economical alternative to complete kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Malachite Green Phosphate Detection Kit
Suficiente para Fifteen 96-well plates
Para utilizar con (aplicación) Phosphate Detection
Contenido del kit Malachite Green Reagent A (Ammonium molybdate in 3M sulfuric acid); Malachite Green Reagent B (Malachite green oxalate and polyvinyl alcohol); Phosphate Standard
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra 50 μl
Requisitos de almacenamiento Store at room temperature
Tiempo total del ensayo 4 hours 40 minutes (after plate preparation)