Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-JQ1
Descripción
(-)-JQ1 is an inactive control for (+)-JQ1 . Exhibits no significant interaction with BRD1-4 or a panel of other bromodomains.
Active Enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-JQ1 |
| CAS | 1268524-71-5 |
| Sinónimo | (6R)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine-6-acetic acid 1,1-dimethylethyl ester |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C23H25ClN4O2S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.99 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use