Learn More
R&D Systems™ Human VSIG10 (NP_061959) VersaClone cDNA
Código de producto. 18728398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18728398 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18728398 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
V-Set and Immunoglobulin Domain Containing 10
The Human VSIG10 (NP_061959) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for VSIG10, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The VSIG10 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 54621, 231668, 304529
génica VSIG10
Número de acceso NP_061959
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1636bp
ID de gen (Entrez) 54621
Alias de gen FLJ20674, V-set and immunoglobulin domain containing 10, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 10
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse, Rat
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only; Not for Use in Humans