Learn More
R&D Systems™ Human VIPR1/VPAC1 (NP_004615) VersaClone cDNA
Código de producto. 18452120
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18452120 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18452120 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vasoactive Intestinal Peptide Receptor 1
The Human VIP R1/VPAC1 (NP_004615) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for VIPR1/VPAC1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The VIPR1/VPAC1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hVIPR1
Número de acceso NP_004615
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1387bp
Alias de gen FLJ41949, HVR1, II, PACAP type II receptor, PACAP-R2, RDC1, type II, V1RG, vasoactive intestinal peptide receptor 1, vasoactive intestinal polypeptide receptor 1, VIP R1, VIP receptor, type I, VIPR, VPAC1, VPAC1R
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans