Learn More
R&D Systems™ Human TfR2 (NP_003218) VersaClone cDNA
Código de producto. 18776718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18776718 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18776718 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
HFE3 transferrin receptor protein 2
The Human TfR2 (NP_003218) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TfR2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TfR2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 7036
génica hTFR2
Número de acceso NP_003218
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2419bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Research Use Only; Not for Use in Humans
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.