Learn More
R&D Systems™ Human NrCAM (NP_001032209) VersaClone cDNA
Código de producto. 18746518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18746518 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18746518 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Neuronal Cell Adhesion Molecule
The Human NrCAM (NP_001032209) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for NrCAM, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The NrCAM insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 4897, 319504
génica hNRCAM
Número de acceso NP_001032209
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3928bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse
Cantidad 10 μg
For Research Use Only; Not for Use in Humans