Learn More
R&D Systems™ Human NHA2/SLC9B2 (NP_849155) VersaClone cDNA
Código de producto. 18421940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18421940 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18421940 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 40.06€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Sodium/Hydrogen Cation Proton Antiporter 2
The Human NHA2/SLC9B2 (NP_849155) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for NHA2/SLC9B2/NHEDC2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The NHA2/SLC9B2/NHEDC2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hSLC9B2
Número de acceso NP_849155
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1627bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans