Learn More
R&D Systems™ Human LRP-10 (NP_054764) VersaClone cDNA
Código de producto. 18705788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18705788 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18705788 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
DKFZp564C1940; DKFZP564C1940; low density lipoprotein receptor-related protein 10
The Human LRP-10 (NP_054764) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for LRP10, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The LRP10 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hLRP10
Número de acceso NP_054764
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2155bp
ID de gen (Entrez) 26020, 65107, 305880
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse, Rat
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans.