Learn More
R&D Systems™ Human LILRA2/CD85h/ILT1 (NP_006857) VersaClone cDNA
Código de producto. 18795709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18795709 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18795709 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1277
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Leukocyte immunoglobulin-like receptor 7
The Human LILRA2/CD85h/ILT1 (NP_006857) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for ILT1/CD85h/LILRA2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The ILT1/CD85h/LILRA2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 11027
génica hLILRA2
Número de acceso NP_006857
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1414bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only; Not for Use in Humans