Learn More
R&D Systems™ Human Latrophilin 1/LPHN1 (NP_001008701) VersaClone cDNA
Código de producto. 18491510
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18491510 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18491510 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Latrophilin 1
The Human Latrophilin 1/LPHN1 (NP_001008701) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Latrophilin 1/LPHN1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Latrophilin 1/LPHN1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hLPHN1
Número de acceso NP_001008701
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 4438bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans