Learn More
R&D Systems™ Human KCC4/SLC12A7 (NP_006589) VersaClone cDNA
Código de producto. 18422410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18422410 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18422410 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0487
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    837.83€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 90.23€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Potassium/Chloride Transporter KCC4
The Human KCC4/SLC12A7 (NP_006589) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for KCC4/SLC12A7, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The KCC4/SLC12A7 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hSLC12A7
Número de acceso NP_006589
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3265bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans