Learn More
R&D Systems™ Human IL-17RB (NP_061195) VersaClone cDNA
Código de producto. 18421620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18421620 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18421620 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Interleukin 17B Receptor
The Human IL-17 RB (NP_061195) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-17RB, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-17RB insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hIL-17RB
Número de acceso NP_061195
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1522bp
Alias de gen CRL4IL-17 receptor homolog 1, cytokine receptor CRL4, Cytokine receptor-like 4, Evi27, EVI27IL-17B receptor, IL-17 RB, IL-17 receptor B, IL-17 RH1, IL17BRinterleukin 17B receptor, IL-17ER, IL17RB, IL-17RB, IL17Rh1, IL-17Rh1, IL17RH1MGC5245, interleukin 17 receptor B, interleukin 17 receptor homolog 1, interleukin-17 receptor B, Interleukin-17B receptor
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans