Learn More
R&D Systems™ Human IL-17RA/IL-17R (NP_055154) VersaClone cDNA
Código de producto. 18481600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18481600 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18481600 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Interleukin 17 Receptor
The Human IL-17 RA/IL-17 R (NP_055154) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IL-17RA/IL-17R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IL-17RA/IL-17R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hIL17RA
Número de acceso NP_055154
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2614bp
Alias de gen CD217, CD217 antigen, Cdw217, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17 R, IL-17 R, IL-17 RA, IL-17 receptor A, IL17RA, IL-17 RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans