Learn More
R&D Systems™ Human IGSF9 (NP_001128522) VersaClone cDNA
Código de producto. 18711969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18711969 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18711969 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FP18798; IGSF9A; KIAA1355; Nrt1; Protein Turtle Homolog A; TUTLA
The Human IGSF9 (NP_001128522) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for IGSF9, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The IGSF9 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hIGSF9
Número de acceso NP_001128522
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3553bp
ID de gen (Entrez) 57549, 93842, 304982
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse, Rat
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans.