Learn More
R&D Systems™ Human Histamine H4R (NP_067637) VersaClone cDNA
Código de producto. 18461960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18461960 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18461960 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HH4R
The Human Histamine H4 R (NP_067637) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Histamine H4R, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The Histamine H4R insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hHRH4
Número de acceso NP_067637
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 1186bp
Alias de gen AXOR35, AXOR35H4, BG26, GPCR105, GPCR105MGC133027, G-protein coupled receptor 105, GPRv53, GPRv53histamine H4 receptor, H4Rpfi-013, HH4R, HH4RBG26, Histamine H4 R, histamine receptor H4, HRH4, Pfi-013, SP9144
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans