Learn More
R&D Systems™ Human GPR123 (AAO27353) VersaClone cDNA
Código de producto. 18421270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18421270 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18421270 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC0733
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
G Protein-coupled Receptor 123
The Human GPR123 (AAO27353) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GPR123, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GPR123 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hGPR123
Número de acceso AAO27353
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3856bp
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans