Learn More
R&D Systems™ Human FGFR3 (NP_001156685) VersaClone cDNA
Código de producto. 18729428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18729428 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18729428 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Fibroblast Growth Factor Receptor 3
The Human FGF R3 (NP_001156685) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for FGFR3, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The FGFR3 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
Descripción Gene ID (Entrez): 2261, 14184
génica hFGFR3
Número de acceso NP_001156685
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2440bp
Alias de gen CD333, CEK, EC 2.7.10, FGF R3, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4, JTK4thanatophoric dwarfism
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human, Mouse
Cantidad 10 μg
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only; Not for Use in Humans