Learn More
Flow Cytometry Staining Buffer (1X), R&D Systems™
Código de producto. 18114271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18114271 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 18114271 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FC001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.14€
    208.95€ / 500 ml
    Ahorro 25.19€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Applications: Flow Cytometry
  • Optimized for immunofluorescent staining of single-cell suspensions and subsequent dilution, suspension, washing and storage of cells intended for flow cytometry
  • Supplemented with Bovine Serum Albumin (BSA) and the metabolic inhibitor sodium azide
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Formulación Sodium azide 0.1% and bovine serum albumin
Cantidad 500 mL
Estabilidad Upto 6 Months
Tipo de producto Staining Buffer
Línea de productos R&D Systems
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.