Learn More
Tocris Bioscience™ FICZ
Descripción
FICZ is a high affinity aryl hydrocarbon receptor (AhR) agonist (Kd = 70 pM). Proposed to be an endogenous AhR ligand. Induces transient expression of cytochrome P450-1A1 (CYP1A1) in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | FICZ |
| CAS | 172922-91-7 |
| Sinónimo | 5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole-6-carboxaldehyde |
| Cantidad | 1 mg |
| Solubilidad | Soluble to 25mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C19H12N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.31 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >95% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use