Learn More
Tocris Bioscience™ EPZ 004777
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18708588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18708588 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18708588 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5567/10
Highly potent DOT1L inhibitor
EPZ 004777 is a highly potent DOT1L inhibitor (IC50 = 0.4 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DOT1L over a panel of other methyltransferases. Selectively inhibits proliferation and induces apoptosis of MLL-rearranged cells in vitro. Prolongs survival in a MLL xenograft mouse model. Enhances efficiency of Yamanaka-factor factor reprogramming of fibroblasts by 3-4-fold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EPZ 004777
CAS 1338466-77-5
Sinónimo 7-[5-Deoxy-5-[[3-[[[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]propyl](1-methylethyl)amino]-β-D-ribofuranosyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO and to 100mM in ethanol
Fórmula molecular C28H41N7O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.67
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use