Learn More
Tocris Bioscience™ Echinomycin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18746736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18746736 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18746736 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5520/1
Highly potent and selective HIF-1α inhibitor
Echinomycin is a highly potent and selective HIF-1α inhibitor (IC50 = 29.4 pM). Selectively inhibits HIF-1 binding to the VEGF promoter without affecting the binding of AP-1 or NF-κB. Inhibits colony formation of cancer stem cells (CSC) with a 100-fold selectivity over normal hematopoietic progenitor cells. Eradicates mouse lymphomas and human AML xenografts by eliminating CSCs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Echinomycin
CAS 512-64-1
Sinónimo N-(2-Quinoxalinylcarbonyl)-O-[N-(2-quinoxalinylcarbonyl)-D-seryl-L-alanyl-3-mercapto-N,S-dimethylcysteinyl-N-methyl-L-valyl]-D-seryl-L-alanyl-N-methylcysteinyl-N-methyl-L-valine-(81)-lactone-cyclic (37)-thioether
Cantidad 1 mg
Solubilidad Soluble to 5mM in DMSO
Fórmula molecular C51H64N12O12S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 1101.26
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use