Learn More
Tocris Bioscience™ DSR 6434
Descripción
DSR 6434 is a potent TLR7 agonist (EC50 = 7.2 nM). Activates several immune effector cells in vitro. Suppresses metastasis in vivo and enhances efficacy of radiation therapy in a model of colorectal carcinoma.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DSR 6434 |
| CAS | 1059070-10-8 |
| Sinónimo | 6-Amino-2-(butylamino)-9-[[6-[2-(dimethylamino)ethoxy]-3-pyridinyl]methyl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C19H28N8O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.48 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use