Learn More
Tocris Bioscience™ Deltarasin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18703949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18703949 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18703949 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5424/10
High affinity PDEδ-KRAS interaction inhibitor
Deltarasin is a high affinity PDEδ-KRAS interaction inhibitor (Kd = 41 nM); binds to PDEδ. Reduces proliferation and induces cell death of KRAS-dependent Panc-Tu-1 and Capan-1 pancreatic cancer cells. Attenuates tumor growth of Panc-Tu-1 xenografts in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Other Ras GTPase Compounds
CAS 1440898-82-7
Sinónimo 2-[4-[(2S)-2-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)-2-(4-piperidinyl)ethoxy]phenyl]-1-(phenylmethyl)-1H-benzimidazole trihydrochloride
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in water and to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C40H37N53HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 713.14
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >99%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use