Learn More
Tocris Bioscience™ CU-T12-9
Descripción
CU-T12-9 is a potent TLR1/2 agonist (EC50 = 52.9 nM). Activates the NF-κB pathway and upregulates proinflammatory cytokines in vitro. Also enhances TLR1 and TLR2 dimerization.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CU-T12-9 |
| CAS | 1821387-73-8 |
| Sinónimo | N-Methyl-4-nitro-2-(4-(4-trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-1-yl)aniline |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C17H13F3N4O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.31 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >99% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use