Learn More
Tocris Bioscience™ Cerestat
Descripción
Cerestat is a potent and noncompetitive NMDA receptor antagonist (IC50 = 36 nM). Exhibits >70-fold selectivity for NMDA receptor over σ receptor. Neuroprotective in a rat model of focal ischemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cerestat |
| CAS | 137160-11-3 |
| Sinónimo | N-(3-Ethylphenyl)-N-methyl-N'-1-naphthalenylguanidine hydrochloride |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in water and to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C20H21N3·HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.86 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use