Learn More
Tocris Bioscience™ C16
Descripción
C16 is a PKR inhibitor (IC50 = 210 nM). Rescues PKR-dependent translation block in vitro. Decreases Aβ42-induced inflammatory cytokine release and apoptosis in neuronal cultures. Prevents neuroinflammation and neuronal loss in an acute excitotoxic rat model. Brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C16 |
| CAS | 608512-97-6 |
| Sinónimo | 6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C13H8N4OS |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.29 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use