Learn More
Tocris Bioscience™ C 87
Descripción
C 87 is a TNF-α inhibitor (Kd = 110 nM for hTNF-α). Inhibits TNF-α-induced cytotoxicity in L929 fibroblast cells. Attenuates inflammation and increases survival in a mouse hepatitis model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C 87 |
| CAS | 332420-90-3 |
| Sinónimo | 3-Phenyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazone] |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 20mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C24H15ClN6O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.93 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use