Learn More
Tocris Bioscience™ Blasticidin S HCl
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18785986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
18785986 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18785986 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5502/25
Antibiotic; selection reagent for bis, bsr and BSD transformed cells
Blasticidin S HCl is an antibiotic. Selection reagent for bis, bsr and BSD transformed cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Blasticidin S HCl
CAS 3-9-3513
Sinónimo (S)-4-[[3-Amino-5-[(aminoiminomethyl)methylamino]-1-oxopentyl]amino]-1-(4-amino-2-oxo-1(2H)-pyrimidinyl)-1,2,3,4-tetradeoxy-β-D-erythro-hex-2-enopyranuronic acid hydrochloride
Cantidad 25 mg
Solubilidad Soluble to 10mM in water
Fórmula molecular C17H26N8O5·HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.9
Forma física Sólido
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use