Learn More
Tocris Bioscience™ AZ 191
Descripción
AZ 191 is a potent DYRK1B inhibitor (IC50 values are 17, 88 and 1890 nM for DYRK1B, DYRK1A and DYRK2 respectively). Inhibits DYRK1B-induced Gi phase cell cycle arrest in Panc-1 cells in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AZ 191 |
| CAS | 1594092-37-1 |
| Sinónimo | N-[2-Methoxy-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-4-(1-methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-3-yl)-2-pyrimidinamine |
| Cantidad | 10 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol |
| Fórmula molecular | C24H27N7O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.52 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use