Learn More
Tocris Bioscience™ ABT 089 Dihydrochloride
Descripción
ABT 089 dihydrochloride is a high affinity and selective α4β2 partial agonist (Ki = 16 nM). Exhibits >1000-fold and >10,000-fold selectivity for α4β2 over α1β1γ1 and α7 receptors respectively. Neuroprotective against glutamate-induced toxicity in rat cortical neurons in vitro. Enhances cognitive performance in vivo. Orally bioavailable and brain penetrant.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ABT 089 dihydrochloride |
| CAS | 161416-61-1 |
| Sinónimo | 2-Methyl-3-[(2S)-pyrrolidinylmethoxy]pyridine dihydrochloride |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water and to 20mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C11H16N2O·2HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.18 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?