Learn More
(R)-D-metioninol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-D-Methioninol |
| CAS | 87206-44-8 |
| Fórmula molecular | C5H13NOS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13NOS/c1-8-3-2-5(6)4-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CSCC[C@@H](N)CO |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-amino-4-metilsulfanilbutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 135.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0718 |