Learn More
(R)-D-ciclohexilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-D-Cyclohexylalanine |
| CAS | 58717-02-5 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | C9H17NO2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h7-8H,1-6,10H2,(H,11,12)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H](CC1CCCCC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-ciclohexilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 171.237 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.126 |