Learn More
(R)-Crizotinib-d5 (piperidina-3,3,4,5,5-d5), TRC
Código de producto. 30354705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30354705 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30354705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78500110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Crizotinib-d5 (piperidine-3,3,4,5,5-d5)
CAS 1395950-84-1
Fórmula molecular C21 D5 H17 Cl2 F N5 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Pyridinamine, 3-[(1R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5)-1H-pyrazol-4-yl]- (ACI), 3-[(1R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5)-1H-pyrazol-4-yl]-2-pyridinamine (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1/i4D2,5D2,15D
SMILES [2H]C1([2H])CNCC([2H])([2H])C1([2H])n2cc(cn2)c3cnc(N)c(O[C@H](C)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl)c3
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi]-5-[1-(3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-il)pirazol-4-il]piridin-2-amina
Peso molecular (g/mol) 455.3675
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.1499