Learn More
(R)-Crizotinib-d5 (piperidina-3,3,4,5,5-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Crizotinib-d5 (piperidine-3,3,4,5,5-d5) |
| CAS | 1395950-84-1 |
| Fórmula molecular | C21 D5 H17 Cl2 F N5 O |
| Cantidad | 0.005 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinamine, 3-[(1 R)-1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5)-1 H-pyrazol-4-yl]- (ACI), 3-[(1 R)-1-(2,6-Dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy]-5-[1-(4-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5)-1 H-pyrazol-4-yl]-2-pyridinamine (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26 H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1/i4D2,5D2,15 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])CNCC([2 H])([2 H])C1([2 H])n2cc(cn2)c3cnc(N)c(O[C@H](C)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl)c3 |
| Nombre IUPAC | 3-[(1 R)-1-(2,6-dicloro-3-fluorofenil)etoxi]-5-[1-(3,3,4,5,5-pentadeuteriopiperidin-4-il)pirazol-4-il]piridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 455.3675 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.1499 g/mol |
| Mostrar más |