Learn More
R&D Systems™ (R)-CPP
Código de producto. 30001068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001068 10 mg 10 miligramos
18074432 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001068 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 0247/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    571.11€
    514.50€ / 10 miligramos
    Ahorro 56.61€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent NMDA antagonist; more active enantiomer of (RS)-CPP
Highly potent NMDA antagonist; more active isomer. Shows some selectivity for GluN2A (formally NR2A) containing receptors (Ki values are 0.041, 0.27, 0.63 and 1.99 μM for inhibition of GluN2A-, GluN2B-, GluN2C- and GluN2D-containing recombinant NMDA receptors respectively).
Racemate also available.
Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126453-07-4
Fórmula molecular C8H17N2O5P
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-CPP
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.21
Pureza >98%
Peso molecular 252.207