Learn More
R-(+)-Cotinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-(+)-Cotinine |
| CAS | 32162-64-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (5R)-, 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl)-, (R)- (9CI), Cotinine, (+)- (8CI), (5R)-1-Methyl-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+)-Cotinine, (R)-Cotinine, Ba 2701, R-(+)-Cotinine, (5R)-1-Methyl-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m1/s1 |
| SMILES | CN1[C@H](CCC1=O)c2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | (5R)-1-metil-5-piridin-3-ilpirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 176.22 |
| Mostrar más |