Learn More
(R)-Coniine Hidrocloruro (~25% S-isómero), TRC
Código de producto. 30137319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137319 25 mg 25 miligramos
30132714 250 mg 250 miligramos
30006309 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137319 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR70104025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88057-03-8
Fórmula molecular C8 H17 N . H Cl
Peso molecular (g/mol) 163.69
Sinónimo (R)-2-Propylpiperidine Hydrochloride, (-)-Coniine hydrochloride
Nombre IUPAC (2R)-2-propilpiperidina; Cloruro
SMILES Cl.CCC[C@@H]1CCCCN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-Coniine hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17N.ClH/c1-2-5-8-6-3-4-7-9-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1128