Learn More
(R)-Clodinafop, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Clodinafop free acid |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.0361 |