Learn More
(R)-Clodinafop, TRC
Código de producto. 30355828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30355828 100 mg
30360434 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30355828 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC584500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114420-56-3
Fórmula molecular C14 H11 Cl F N O4
Peso molecular (g/mol) 311.69
Sinónimo Propanoic acid, 2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]-, (R)-, (2R)-2-[4-[(5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid, CGA 193469, Clodinafop
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoropiridina-2-il)oxifenoxi]ácido propanoico
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2ncc(Cl)cc2F)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clodinafop free acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11ClFNO4/c1-8(14(18)19)20-10-2-4-11(5-3-10)21-13-12(16)6-9(15)7-17-13/h2-8H,1H3,(H,18,19)/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.0361