Learn More
(R)-(-)-Clenbuterol, TRC
Código de producto. 30132504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132504 50 mg 50 miligramos
30007959 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132504 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC56999050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50306-03-1
Fórmula molecular C12 H18 Cl2 N2 O
Peso molecular (g/mol) 277.19
Sinónimo Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, (αR)-, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, (R)-, (αR)-4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (-)-Clenbuterol, (R)-Clenbuterol
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-amino-3,5-diclorofenil)-2-(tert-butilamino)etanol
SMILES CC(C)(C)NC[C@H](O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-Clenbuterol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0796