Learn More
(R)-Oxalato de citalopram, Mikromol™
Descripción
Oxalato de (R)-citalopram
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Citalopram Oxalate |
| CAS | 219861-53-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (R)-Citalopram Oxalate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 F N2 O . C2 H2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (R)-1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, R-(-)-Citalopram oxalate, Orlistat Related Compound A (USP), 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(4-fluoro-phenyl)-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-carbonitrile Oxalate, 5-Isobenzofurancarbonitrile, 1-[3-(dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-, (1R)-, ethanedioate (1:1), (R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile ethanedioate, Escitalopram Oxalate Impurity K as Oxalate, Escitalopram Impurity K as Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21FN2O.C2H2O4/c1-23(2)11-3-10-20(17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24-20;3-1(4)2(5)6/h4-9,12H,3,10-11,14H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)/t20-;/m1./s1 |
| SMILES | CN(C)CCC[C@@]1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3.OC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (1R)-1-[3-(dimetilamino)propil]-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo; ácido oxálico |
| Mostrar más |