Learn More
Tocris Bioscience™ (R)-Citalopram oxalate
Descripción
(R)-Citalopram oxalate is an enantiomer of escitalopram oxalate . Postulated to allosterically modulate the affinity of the S-enantiomer.
Racemate and S-enantiomer also available.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-(R)-1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-5-isobenzofurancarbonitrile oxalate |
| CAS | 219861-53-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | 5-HT Transporter Inhibitors |
| Fórmula molecular | C20H21FN2O.C2H2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.43 |
| Pureza | >98% |